Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502069-250MG PC502069-1G PC502069-5G
APOSPC502069-250MGEA 203 EUR InStock
APOSPC502069-250MG APOSPC502069-1G APOSPC502069-5G
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₈FNO₃
MW: 185,15242 g/mol
Numéro MDL: MFCD20725712
Numéro CAS: 946121-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité