5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900121-250MG PC900121-1G
APOSPC900121-250MGEA 143 EUR InStock
APOSPC900121-250MG APOSPC900121-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃NO
MW: 280,0413 g/mol
Numéro MDL: MFCD22375096
Numéro CAS: 1381944-30-4
ONU: 2811
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité