L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Électrodes ORP, IDS, "wireless ready", sans fil
Fournisseur: WTW
103749 103763
662-1721EA 700 EUR InStock
662-1721 662-2126
Électrodes ORP, IDS, "wireless ready", sans fil
Électrodes Électrodes redox
Technologie de capteur haute qualité amélioré associée aux éléments électroniques de mesure les plus modernes. Les électrodes sont dotées d'un raccord de connexion qui peut être connecté à un câble IDS ou à un module sans fil.
  • Intelligentes : électrodes automatiquement reconnues par l'appareil de mesure, avec chaque capteur exactement identifié
  • Numériques : signaux de mesure traités numériquement, afin de fournir des données très précises
  • Évaluation de l'intégrité des mesures des cellules par QSC (Contrôle de la qualité des capteurs)
  • Électrodes
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité