Cleanroom Tunics
Fournisseur: ALSICO HIGHTECH NV
1033607-XS 1033607-S 1033607-M 1033607-L 1033607-XL 1033607-XXL 1033607-3XL
ALSO1033607-XSEA 42.6 EUR InStock
ALSO1033607-XS ALSO1033607-S ALSO1033607-M ALSO1033607-L ALSO1033607-XL ALSO1033607-XXL ALSO1033607-3XL
Cleanroom Tunics
Tenue de travail
These shirts are made of Movix (96% polyester, 4% carbon). Suitable for C and D classes or ISO 7 to 9 cleanrooms. For higher cleanroom classes worn as an undergarment piece under a coverall. Can also be used for clean areas.
  • V-neck
  • Long inserted sleeves
  • Seamed at waist
Usable in ISO 7 to 9.
Certifications: IEST-RP-CC003.5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité