Jenway® pH Electrodes
Fournisseur: Cole-Parmer
99960-41 10090-59 68006-40 59530-70 68006-37 99960-34 10090-75 99960-39 99960-44 90269-17
JENW99960-41EA 289 EUR InStock
JENW99960-41 JENW10090-59 JENW68006-40 JENW59530-70 JENW68006-37 JENW99960-34 JENW10090-75 JENW99960-39 JENW99960-44 JENW90269-17
Jenway® pH Electrodes
Électrodes Électrodes pH
A variety of pH electrodes for your Jewnay meters.
  • Choose the right electrode for your application
These electrodes are designed for standard measurements of general solutions. The epoxy body makes it especially suitable for field measurements or use in education.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité