L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Secureseal™ Heat Sealing Films for Deep Well Plates
Fournisseur: Simport Scientific
T329-5D T329-5B
SIMPT329-5DEA 3220 EUR InStock
SIMPT329-5D SIMPT329-5B
Secureseal™ Heat Sealing Films for Deep Well Plates
Scellés Microplaque Sceaux
These adhesive films, suppliedin sheets, are compatible with most automated adhesive SBS plate sealers.
  • Made of aluminum
  • Prevent solvent volatilization
  • No adhesive, avoiding the risk of contamination
  • Easy to peel off, time-saving and labor-saving
  • DMSO resistant
  • Can be sterilized at low temperature
Used with heat sealing machine, suitable for heat sealing deep well plates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité