Iode concentré pour une dilution à 0.05 mol (0.1N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Dose pour préparer 1 l de solution
91351.600EA 75.6 EUR InStock
91351.600
Iode concentré pour une dilution à 0.05 mol (0.1N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Iode
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molarity 0.04975 - 0.05025 mol/l (20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité