Potassium permanganate concentré pour une dilution à 0.02 mol (0.1N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Permanganate de potassium
Dose pour préparer 1 l de solution
91352.600EA 106 EUR InStock
91352.600
Potassium permanganate concentré pour une dilution à 0.02 mol (0.1N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molarity 0.0199 - 0.0201 mol/l (20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité