Aluminium Foil Dispensers, Korff
Fournisseur: Korff
64900 64910 64930
293-4190EA 81.5 EUR InStock
293-4190 293-4191 293-4193
Aluminium Foil Dispensers, Korff
Distributeurs de papier d'aluminium
Metallic dispensers for reels, with tear-off edge.
The core of the aluminium foil must overlap 1,5 cm on each side.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité