Imhoff Cone without Stopcock
Fournisseur: Hecht
HECH44275010EA 185 EUR InStock
HECH44275010
Imhoff Cone without Stopcock
Entonnoirs Cônes de sédimentation
Made from borosilicate 3.3 glass.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • With frosted label and scale
  • Fused white graduation
The sedimentation cone with graduation according to Imhoff is used for the quantification of sediments from a suspension.
Certifications: Produced according to DIN 12672.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité