Cyclic di-GMP (sodium salt) ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Cyclic diguanylate, c-di-GMP, 3',5'-Cyclic diguanylic acid, Guanylyl-(3'→5')-3'-guanylic acid, cyclic nucleotide, disodium salt
17144-1 17144-500
CAYM17144-1EA 394 EUR InStock
CAYM17144-1 CAYM17144-500
Cyclic di-GMP (sodium salt) ≥95%
Cyclic di-GMP (sodium salt)
  • A bacterial second messenger and cyclic dinucleotide
A bacterial second messenger and cyclic dinucleotide; an important second messenger in bacteria involved in biofilm formation, motility, virulence, and cell cycling; detected by and binds to STING in eukaryotic cells, activating the innate immune system (Kd = 1,21 µm); induces IFN-β mRNA expression in vitro (EC₅₀= 537,8 nm) less potently than other cyclic dinucleotides.
Formule: C₂₀H₂₂N₁₀O₁₄P₂ ·2Na
MW: 734,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2222132-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation A solid
Purity ≥95%
Stability ≥ 2 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité