IKK Inhibitor VI ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 5-Phenyl-2-ureidothiophene-3-carboxylic Acid Amide, 2-[(aminocarbonyl)amino]-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide
17276-1 17276-500 17276-5
CAYM17276-1EA 191 EUR InStock
CAYM17276-1 CAYM17276-500 CAYM17276-5
IKK Inhibitor VI ≥95%
IKK Inhibitor VI
  • An inhibitor of IKK2
A potent, cell-permeable, reversible inhibitor of IKK2 (IC₅₀= 13 nm); used to evaluate the role of the canonical, IκB-dependent NF-κB signaling pathway in cellular responses.
Formule: C₁₂H₁₁N₃O₂S
MW: 261,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 354811-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation A crystalline solid
Purity ≥95%
Stability ≥ 2 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité