CID-2858522 ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
14122-1 14122-25 14122-5 14122-10
CAYM14122-1EA 64.5 EUR InStock
CAYM14122-1 CAYM14122-25 CAYM14122-5 CAYM14122-10
CID-2858522 ≥98%
CID-2858522
  • A selective inhibitor of NF-κB activation.
A selective inhibitor of PKC-induced NF-κB pathway activation (IC₅₀= 0,07 μM); inhibits IL-8 production in HEK293 cells (IC₅₀ ≤0,1 μM), attenuates production of IL-2 by Jurkat T cells (IC₅₀ ≤5 μM), and prevents proliferation of mouse B-lymphocytes (IC₅₀= ∼2 μM)
Formule: C₂₈H₃₉N₃O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 758679-97-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation A crystalline solid
Purity ≥98%
Stability ≥ 1 year
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité