L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3'3'-cGAMP (sodium salt) ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Adenosine-Guanosine 3',3'-cyclic monophosphate, 3',3'-Cyclic GMP-AMP, Adenylyl-(3'→5')-3'-guanylic acid, cyclic nucleotide, disodium salt, c-GpAp
17966-100 17966-500
CAYM17966-100EA 182 EUR InStock
CAYM17966-100 CAYM17966-500
3'3'-cGAMP (sodium salt) ≥98%
3'3'-cGAMP (sodium salt)
  • A second messenger and inducer of IFN-β production
A second messenger produced by bacteria that regulates chemotaxis, colonisation, and other bacterial functions; binds weakly to STING (Kd = 1,04 µM); induces IFN-β mRNA expression in L929 cells (EC50 = 10,5 nM).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f898368480f9c31085b090876f9d2aa1469843&vid=1584fed7b86be043b103dc90d45e49a37c796968&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation A crystalline solid
Purity ≥98%
Stability ≥ 2 years
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité