ESD Safety Boots, Strap Closure, Mid, S3
Fournisseur: ELTEN
760171/39 760171/40 760171/41 760171/42 760171/43 760171/44 760171/45 760171/46 760171/47 760171/48
ELTN760171/39EA 77.9 EUR InStock
ELTN760171/39 ELTN760171/40 ELTN760171/41 ELTN760171/42 ELTN760171/43 ELTN760171/44 ELTN760171/45 ELTN760171/46 ELTN760171/47 ELTN760171/48
ESD Safety Boots, Strap Closure, Mid, S3
Chaussures et bottes
ESD safety boots feature a Velcro® closure. Available in white finish.
  • Hydrophobised microfibre
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full, padded bellows tongue
  • Full-length inlay sole ESD PRO grey
  • MONO-PU sole SAFETY-GRIP
  • Steel toe cap
Safety boots feature a non-metallic, penetration-resistant midsole.
Certifications: EN ISO 20345 S3 SRC, form B.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité