Anti-RTF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-61052EA 662 EUR InStock
NOVUNB100-61052
Anti-RTF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The RTF1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to RTF1. This antibody reacts with human, mouse. The RTF1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100 to 1:500
Type: Primary
Antigen: RTF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité