L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RPMI 1640 Medium, with Glutamine, without Sodium Bicarbonate, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091060120 091060122 091060124
ICNA091060120EA 126 EUR InStock
ICNA091060120 ICNA091060122 ICNA091060124
RPMI 1640 Medium, with Glutamine, without Sodium Bicarbonate, MP Biomedicals
Milieux de culture cellulaire
RPMI 1640 Medium was developed at Roswell Park Memorial Institute in 1966 by Moore and his co-workers.
  • Used with a serum supplement
  • Shown to support several cell lines in the absence of serum
  • Used in fusion protocols and in the growth of hybrid cells
As a modification of McCoy′s 5A Medium, it was formulated to support lymphoblastoid cells in suspension culture, but it has since been shown to support a wide variety of cells that are anchorage dependent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité