Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FKBP38 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7067R-A680EA 779 EUR InStock
BOSSBS-7067R-A680
Anti-FKBP38 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Constitutively inactive PPiase, which becomes active when bound to calmodulin and calcium. Seems to act as a chaperone for BCL2, targets it to the mitochondria and modulates its phosphorylation state. The BCL2/FKBP8/calmodulin/calcium complex probably interferes with the binding of BCL2 to its targets. The active form of FKBP8 may therefore play a role in the regulation of apoptosis. Homomultimers or heteromultimers (Potential). Forms heterodimer with calmodulin. When activated by calmodulin and calcium, interacts with the BH4 domain of BCL2 and weakly with BCLX isoform Bcl-X(L). Does not bind and inhibit calcineurin. Interacts with HCV NS5A. Interacts with ZFYVE27; may negatively regulate ZFYVE27 phosphorylation.Tissue specificity: Widely expressed. Highest levels seen in the brain.

Type: Primary
Antigen: FKBP38
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 255-350/412
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité