Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7896R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7896R-A750
Anti-MNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Stabilizes the cyclin H-CDK7 complex to form a functional CDK-activating kinase (CAK) enzymatic complex. CAK activates the cyclin-associated kinases CDK1, CDK2, CDK4 and CDK6 by threonine phosphorylation. CAK complexed to the core-TFIIH basal transcription factor activates RNA polymerase II by serine phosphorylation of the repetitive C-terminal domain (CTD) of its large subunit (POLR2A), allowing its escape from the promoter and elongation of the transcripts. Involved in cell cycle control and in RNA transcription by RNA polymerase II.

Type: Primary
Antigen: MNAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/309
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité