Anti-Proteasome 19S S5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8322R-A750EA 779 EUR InStock
BOSSBS-8322R-A750
Anti-Proteasome 19S S5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Binds and presumably selects ubiquitin-conjugates for destruction. Displays selectivity for longer polyubiquitin chains. Modulates intestinal fluid secretion.
Type: Primary
Antigen: Proteasome 19S S5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/377
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité