Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-eNOS Ser615 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13073R-A750EA 881 EUR InStock
BOSSBS-13073R-A750
Anti-eNOS Ser615 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
eNOS is a calcium/calmodulin dependent enzyme which undergoes several post translational modifications, including acylation with myristate and palmitate, and phosphorylation on numerous residues. As with the other members of the NOS family, eNOS derives the diffusible multifunctional second messenger NO from L arginine through a series of reactions in which L citrulline is an intermediate. eNOS plays an important role in controlling vascular tone, platelet aggregation, and cardiac myocyte function.

Type: Primary
Antigen: eNOS Ser615
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité