Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERGI3/ERGIC-3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13103R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13103R-A680
Anti-ERGI3/ERGIC-3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cycling proteins play important roles in the organization and function of the early secretory pathway by participating in membrane traffic and selective transport of cargo between the endoplasmic reticulum (ER), the intermediate compartment (ERGIC), and the Golgi. A family of membrane bound, ubiquitous proteins involved in the selective transport of newly synthesized glycoproteins from the ER to the ERGIC include VIP36, ERGIC-53, ERGIC-1, ERGIC-2 and ERGIC-3. ERGIC-1, also designated ERGIC32, is thought to modulate the activity of a complex formed by ERGIC-2, also designated Erv41, and ERGIC-3, also designated Erv46. ERGIC-2 and ERGIC-3 are both mammalian homologs of yeast proteins abundant in COPII-coated vesicles and localize to the Cis-face of the Golgi apparatus.

Type: Primary
Antigen: ERGI3/ERGIC-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-383/383
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité