Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBLD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15417R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15417R-CY5
Anti-HBLD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
ISCA1 is a mitochondrial protein involved in the biogenesis and assembly of iron-sulfur clusters, which play a role in electron-transfer reactions.

Type: Primary
Antigen: HBLD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 1-100/129
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité