Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEMK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15453R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15453R-CY7
Anti-HEMK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
HEMK2 is a 214 amino acid protein that belongs to the methyltransferase superfamily and exists as multiple alternatively spliced isoforms. The gene encoding HEMK2 maps to human chromosome 21, which houses approximately 300 genes and comprises nearly 1,5% of the human genome. Chromosome 21-associated disorders include Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis and, most notably, Down syndrome (also known as trisomy 21).

Type: Primary
Antigen: HEMK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 1-100/214
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité