Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Syncytin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15466R-CY7EA 842 EUR InStock
BOSSBS-15466R-CY7
Anti-Syncytin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
This endogenous retroviral envelope protein has retained its original fusogenic properties and participates in trophoblast fusion and the formation of a syncytium during placenta morphogenesis. The interaction with MFSD2A is apparently important for this process. Endogenous envelope proteins may have kept, lost or modified their original function during evolution but this one can still make pseudotypes with MLV, HIV-1 or SIV-1 virions and confer infectivity. Retroviral envelope proteins mediate receptor recognition and membrane fusion during early infection. The surface protein mediates receptor recognition, while the transmembrane protein anchors the envelope heterodimer to the viral membrane through one transmembrane domain. The other hydrophobic domain, called fusion peptide, mediates fusion of the viral membrane with the target cell membrane.

Type: Primary
Antigen: Syncytin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 331-430/538
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité