Anti-HFM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15471R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-15471R-HRP
Anti-HFM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
HFM1.
Type: Primary
Antigen: HFM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 151-250/1435
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité