Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHAT Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15474R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15474R-A350
Anti-HHAT Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
HHAT is a 493 amino acid multi-pass membrane protein that localises to the endoplasmic reticulum and belongs to the membrane-bound acyltransferase family. Expressed ubiquitously, HHAT functions to catalyse the N-terminal palmitoylation of SSH (slingshot homolog), an event that is required for SHH signaling pathways. HHAT is expressed in cancer cell lines, suggesting a role for HHAT in tumorigenesis. The gene encoding HHAT maps to human chromosome 1 and is expressed as four alternatively spliced isoforms. Chromosome 1 is the largest human chromosome, spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. Several disorders, including Stickler syndrome, Parkinsons Disease, Gaucher disease, malignant melanoma and Usher syndrome, are caused by defects in genes that localise to chromosome 1.

Type: Primary
Antigen: HHAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 101-200/493
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité