Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IDO Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15493R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-15493R-HRP
Anti-IDO Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
Catalyses the cleavage of the pyrrol ring of tryptophan and incorporates both atoms of a molecule of oxygen.

Type: Primary
Antigen: IDO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 101-200/403
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité