Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15498R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15498R-CY3
Anti-CDH23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)
Anticorps
CDH23.

Type: Primary
Antigen: CDH23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 51-150/3354
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité