Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCSK4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15501R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-15501R-FITC
Anti-PCSK4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
PCSK4 is a member of the subtilisin-like proprotein convertase family. These enzymes process latent precursor proteins into their biologically active products. The encoded protein plays a critical role in reproduction and processes multiple prohormones including pro-pituitary adenylate cyclase-activating protein (proPACAP) and pro-insulin-like growth factor II.

Type: Primary
Antigen: PCSK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 221-320/755
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité