Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITM5 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15518R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15518R-A555
Anti-ITM5 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
IFITM5 is a membrane protein thought to play a role in bone mineralisation. This gene is located on chromosome 11 in a cluster of related genes which are induced by interferon, however, this gene has not been shown to be interferon inducible. A similar gene, located in a gene cluster on mouse chromosome 7, is a member of the interferon-inducible fragilis gene family. The mouse gene encodes a transmembrane protein described as participating in germ cell competence. A mutation in the 5' UTR of this gene has been associated with osteogenesis imperfecta type V (PMID: 22863190, 22863195).

Type: Primary
Antigen: ITM5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 1-100/132
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité