Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNAR1 (Tyr466) Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15522R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-15522R-FITC
Anti-IFNAR1 (Tyr466) Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
IFNAR1 is a type I membrane protein that forms one of the two chains of a receptor for interferons alpha and beta. Binding and activation of the receptor stimulates Janus protein kinases, which in turn phosphorylate several proteins, including STAT1 and STAT2. The encoded protein also functions as an antiviral factor.

Type: Primary
Antigen: IFNAR1(Tyr466)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité