Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENPC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15555R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15555R-CY5
Anti-CENPC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
Centromere protein C 1 is a centromere autoantigen and a component of the inner kinetochore plate. The protein is required for maintaining proper kinetochore sise and a timely transition to anaphase. A putative pseudogene exists on chromosome 12.

Type: Primary
Antigen: CENPC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 701-800/943
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité