Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T43 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15562R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15562R-CY5
Anti-T43 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
IFT43 is a gene encodes a subunit of the intraflagellar transport complex A (IFT-A). IFT-A is a multiprotein complex that plays an important role in cilia assembly and maintenance by mediating retrograde ciliary transport. Mutations in this gene are a cause of cranioectodermal dysplasia-3 (CED3), also known as Sensenbrenner syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.

Type: Primary
Antigen: T43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 111-208/208
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité