Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGFBPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15569R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15569R-A350
Anti-IGFBPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
IGFBPL1 is a secreted IGF (Insulin-like growth factor) binding protein that is known to contain an Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain, an IGFBP N-terminal domain and a Kasal-like domain. IGF-binding proteins characteristically act to extend the half-life of IGFs and may influence the growth promoting effects of the IGFs. The interaction of IGFBPs with IGFs can affect cell surface receptors, specifically, IGFBPs may enhance or decrease a cells insulin sensitivity. IGFBPL1 has been found to be down-regulated in multiple tumors and thus may be a likely tumor suppressor candidate. Highly expressed in both brain and testis, IGFBPL1 is found at lower levels in the prostate, bladder and lung.

Type: Primary
Antigen: IGFBPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 201-278/278
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité