Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEM8 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15583R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15583R-A488
Anti-TEM8 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
This gene encodes a type I transmembrane protein and is a tumor-specific endothelial marker that has been implicated in colorectal cancer. The encoded protein has been shown to also be a docking protein or receptor for Bacillus anthracis toxin, the causative agent of the disease, anthrax. The binding of the protective antigen (PA) component, of the tripartite anthrax toxin, to this receptor protein mediates delivery of toxin components to the cytosol of cells. Once inside the cell, the other two components of anthrax toxin, edema factor (EF) and lethal factor (LF) disrupt normal cellular processes. Three alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described.

Type: Primary
Antigen: TEM8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 201-300/564
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité