Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNV1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-16920R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-16920R-A680
Anti-KCNV1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Potassium channel subunit that does not form functional channels by itself. Modulates KCNB1 and KCNB2 channel activity by shifting the threshold for inactivation to more negative values and by slowing the rate of inactivation. Can down-regulate the channel activity of KCNB1, KCNB2, KCNC4 and KCND1, possibly by trapping them in intracellular membranes.

Type: Primary
Antigen: KCNV1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/500
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité