Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTN2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-20473R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-20473R-A750
Anti-BTN2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the immunoglobulin superfamily. The gene is located in a cluster of butyrophilin-like genes in the juxta-telomeric region of the major histocompatibility complex on chromosome 6. A pseudogene of this gene has been identified in this cluster. The encoded protein is an integral plasma membrane protein involved in lipid, fatty-acid, and sterol metabolism. Alterations in this gene may be associated with several disease states including metabolic syndrome. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: BTN2A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/527
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité