BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: A7] (ALEXA FLUOR® 750)
Fournisseur: Bioss
BOSSBSM-0917M-A750EA 1030 EUR InStock
BOSSBSM-0917M-A750
BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: A7] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Bromodeoxyuridine is a synthetic nucleoside that is an analogue of thymidine. BrdU is incorporated into DNA during S-phase of a cell cycle. It is commonly used in the detection of proliferating cells in living tissues
Type: Primary
Antigen: Bromodeoxyuridine
Clonality: Monoclonal
Clone: A7
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Others
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité