Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GLP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G9] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBSM-0933M-A750EA 1040 EUR InStock
BOSSBSM-0933M-A750
GLP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G9] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Glucagon plays a key role in glucose metabolism and homeostasis. Regulates blood glucose by increasing gluconeogenesis and decreasing glycolysis. A counterregulatory hormone of insulin, raises plasma glucose levels in response to insulin-induced hypoglycemia. GLP-1 is a potent stimulator of glucose-dependent insulin release. Play important roles on gastric motility and the suppression of plasma glucagon levels. May be involved in thesuppression of satiety and stimulation of glucose disposal in peripheral tissues, independent of the actions of insulin. Have growth-promoting activities on intestinal epithelium. May also regulate the hypothalamic pituitary axis (HPA) via effects on LH, TSH, CRH, oxytocin, and vasopressin. Belongs to the glucagon family.

Type: Primary
Antigen: Glucagon-like peptide 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1G9
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-31/31
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité