Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FXYD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13235R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13235R-A750
Anti-FXYD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This reference sequence was derived from multiple replicate ESTs and validated by similar human genomic sequence. This gene encodes a member of a family of small membrane proteins that share a 35-amino acid signature sequence domain, beginning with the sequence PFXYD and containing 7 invariant and 6 highly conserved amino acids. The approved human gene nomenclature for the family is FXYD-domain containing ion transport regulator. Transmembrane topology has been established for two family members (FXYD1 and FXYD2), with the N-terminus extracellular and the C-terminus on the cytoplasmic side of the membrane. FXYD2, also known as the gamma subunit of the Na,K-ATPase, regulates the properties of that enzyme. FXYD1 (phospholemman), FXYD2 (gamma), FXYD3 (MAT-8), FXYD4 (CHIF), and FXYD5 (RIC) have been shown to induce channel activity in experimental expression systems. This gene product, FXYD7, is novel and has not been characterised as a protein. [RefSeq curation by Kathleen J. Sweadner, Ph.D., sweadner@helix.mgh.harvard.edu., Dec 2000].

Type: Primary
Antigen: FXYD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-60/80
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité