Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2207R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2207R-A680
Anti-BNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cardiac hormone which may function as a paracrine antifibrotic factor in the heart. Also plays a key role in cardiovascular homeostasis through natriuresis, diuresis, vasorelaxation, and inhibition of renin and aldosterone secretion. Specifically binds and stimulates the cGMP production of the NPR1 receptor. Binds the clearance receptor NPR3 (By similarity).

Type: Primary
Antigen: BNP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 85-115/121
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité