Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK4/5 Ser99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2270R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-2270R-A680
Anti-PAK4/5 Ser99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
p21-activated kinases (PAKs) belong to the family of serine/threonine kinases involved in the control of various cellular processes, including the cell cycle, dynamics of the cytoskeleton, apoptosis, oncogenic transformation, and transcription. All PAK family members are characterised by the presence of p21-binding domain. p21-activated kinases are regulated by the small GTP-binding proteins Rac and Cdc42, and lipids, which stimulate autophosphorylation and phosphorylation of exogenous substrates. Serine (Ser-474) is the likely autophosphorylation site in the kinase domain of PAK4 in vivo. Phosphospecific directed against serine 474 detect activated PAK4 on the Golgi membrane when PAK4 is co-expressed with activated Cdc42. Current data strongly implicates PAK-4 in oncogenesis. PAK4 is frequently overexpressed in human tumor cell lines of various tissue origins. Serine/threonine protein kinase that plays a role in a variety of different signaling pathways including cytoskeleton regulation, cell migration, proliferation or cell survival. Activation by various effectors including growth factor receptors or active CDC42 and RAC1 results in a conformational change and a subsequent autophosphorylation on several serine and/or threonine residues. Phosphorylates the proto-oncogene RAF1 and stimulates its kinase activity. Promotes cell survival by phosphorylating the BCL2 antagonist of cell death BAD. Phosphorylates CTNND1, probably to regulate cytoskeletal organisation and cell morphology. Keeps microtubules stable through MARK2 inhibition and destabilises the F-actin network leading to the disappearance of stress fibres and focal adhesions.

Type: Primary
Antigen: PAK4/5 Ser99
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité