Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MuRF1/Trim63 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2539R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2539R-A750
Anti-MuRF1/Trim63 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the RING zinc finger protein family found in striated muscle and iris. The product of this gene is localised to the Z-line and M-line lattices of myofibrils, where titin's N-terminal and C-terminal regions respectively bind to the sarcomere. In vitro binding studies have shown that this protein also binds directly to titin near the region of titin containing kinase activity. Another member of this protein family binds to microtubules. Since these family members can form heterodimers, this suggests that these proteins may serve as a link between titin kinase and microtubule-dependent signal pathways in muscle.

Type: Primary
Antigen: MuRF1/Trim63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-353/353
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité