Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EphB6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2571R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-2571R-A750
Anti-EphB6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Kinase-defective receptor for members of the ephrin-B family. Binds to ephrin-B1 and ephrin-B2. Modulates cell adhesion and migration by exerting both positive and negative effects upon stimulation with ephrin-B2. Inhibits JNK activation, T-cell receptor-induced IL-2 secretion and CD25 expression upon stimulation with ephrin-B2.

Type: Primary
Antigen: EphB6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 551-650/1021
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité