Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LTB4-R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2655R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2655R-A680
Anti-LTB4-R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Low-affinity receptor for leukotrienes including leukotriene B4. Mediates chemotaxis of granulocytes and macrophages. The response is mediated via G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The rank order of affinities for the leukotrienes is LTB4 > 12-epi-LTB4 > LTB5 > LTB3.

Type: Primary
Antigen: LTB4-R2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 25-120/389
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité