Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFATc2 Ser326 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2669R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-2669R-A680
Anti-NFATc2 Ser326 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Nuclear factor of activated T cells (NFAT) is a family of transcription factors implicated in multiple biological processes including cytokine gene expression, cardiac hypertrophy and adipocyte differentiation. NFAT1 (also known as NFATc2 or NFATp) is a member of this family that is regulated by the calcium-dependent phosphatase calcineurin. When calcineurin is activated by calcium it dephosphorylates multiple residues in the regulatory domain of NFAT1, leading to its translocation to the nucleus and activation of its transcriptional activity. Once in the nucleus, NFAT proteins act synergistically with the AP-1 transcription factor complex to regulate the expression of multiple genes. Serine 54 in mouse NFAT1 has been shown to be important in the regulation of its transcriptional activity.

Type: Primary
Antigen: NFATc2 Ser326
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité