Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-27RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2711R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2711R-A680
Anti-IL-27RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor for IL27. Requires IL6ST/gp130 to mediate signal transduction in response to IL27. This signaling system acts through STAT3 and STAT1. Involved in the regulation of Th1-type immune responses. Also appears to be involved in innate defence mechanisms.

Type: Primary
Antigen: IL-27RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/636
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité