Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TREM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2723R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2723R-A680
Anti-TREM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May have a role in chronic inflammations and may stimulate production of constitutive rather than inflammatory chemokines and cytokines. Forms a receptor signaling complex with TYROBP and triggers activation of the immune responses in macrophages and dendritic cells.

Type: Primary
Antigen: TREM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/230
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité