Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPINK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2917R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-2917R-A680
Anti-SPINK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Serine protease inhibitor which exhibits anti-trypsin activity (PubMed:3202973, PubMed:3597401). In the pancreas, protects against trypsin-Catalysed premature activation of zymogens (By similarity). In the male reproductive tract, binds to sperm heads where it modulates sperm capacitance by inhibiting calcium uptake and nitrogen oxide (NO) production (By similarity).

Type: Primary
Antigen: SPINK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 31-79/79
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité